209511
2-Fluorobenzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
α-Bromo-2-fluorotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.552 (lit.)
P. eboll.
84-85 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in the synthesis of 2-pyrrolo[2,3-d]pyrimidines
- as alkylating agent during the synthesis of 8-alkylated imidazolo[1,2-a]pyrimid-5-ones
- in the synthesis of prasugrel
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter