Documenti fondamentali
208493
Sigma-Aldrich
Ioduro di alluminio
technical grade, 95%
Sinonimo/i:
Ioduro di alluminio(III), Triioduro di alluminio
Scegli un formato
25 G
CHF 146.00
CHF 146.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 146.00
About This Item
Formula condensata:
AlI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 146.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 178 °C)
Saggio
95%
Stato
chunks
P. ebollizione
360 °C (lit.)
Punto di fusione
191 °C (lit.)
Densità
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Il composto può essere usato come additivo per gli elettroliti nelle batterie agli ioni litio. [1][2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Cheap and environmentally benign electrochemical energy storage and conversion devices based on AlI3 electrolytes.
Xue B, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8720-8721 (2006)
Lithium air battery : alternate energy resource for the future.
Zahoor A, et al.
Journal of Electrochemical Science and Technology, 3(1), 14-23 (2012)
Dien Li et al.
Journal of environmental radioactivity, 222, 106372-106372 (2020-08-11)
There are few effective technologies for the sequestration of highly water-soluble pertechnetate (TcO4-) from contaminated water despite the urgency of environmental and public health concerns. In this work, anion exchanged and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) functionalized MIL-101-Cr-NO3 were investigated for perrhenate