Documenti fondamentali
449601
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aluminum tribromide, Aluminum tribromide (AlBr3 )
Scegli un formato
5 G
CHF 225.00
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 225.00
About This Item
Formula condensata:
AlBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Tensione di vapore
1 mmHg ( 81.3 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
94-98 °C (lit.)
Densità
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)