Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
207772
Sigma-Aldrich
Iodio
ACS reagent, ≥99.8%, solid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.81
Beilstein:
3587194
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141916
eCl@ss:
38050601
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
9 (vs air)
Tensione di vapore
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
solid
Resistività
1.3E15 μΩ-cm
Impurezze
≤0.01% nonvolatiles
P. ebollizione
184 °C (lit.)
Punto di fusione
113 °C (lit.)
Anioni in tracce
Cl- and Br-: ≤0.005%
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
II
InChI
1S/I2/c1-2
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lo iodio mostra una polarizzazione dielettrica eccezionalmente elevata in diversi solventi (diossano, isobutilene, p-xilene e benzene).[1]
Applicazioni
Catalizzatore per la sintesi degli esteri attraverso la condensazione degli acidi carbossilici con gli alcol o la transesterificazione.
Un metodo delicato ed efficiente per l′esterificazione e la transesterificazione catalizzata dallo iodio
Lo iodio può essere usato per catalizzare:
  • La sintesi della 5-(4-nitrofenil)-10,15,20-trifenilporfirina.[2]
  • L′amminazione ossidativa del legame C-H degli idrocarburi saturati.[3]
  • La protezione delle ammine con il gruppo benzilossicarbonile (Cbz).[4]
  • Accoppiamento/annullamento ossidativo diretto dei β-cheto esteri o dei 2-piridinil-β-esteri con alcheni per formare rispettivamente diidrofurani e indolizina.[5]
  • Tiocianazione di sistemi aromatici per formare aril tiocianati.[6]
  • Esterificazione della cellulosa con anidride acetica per formare triacetato di cellulosa.[7]
Lo iodio è stato usato per visualizzare con facilità l′estere allilico dell′acido 9-bromononanoico tramite cromatografia a strato sottile (TLC).[8] È stato usato anche per la preparazione della soluzione di ossidazione, necessaria per la sintesi degli oligodeossinucleotidi con fosforotioato 3′-terminale.[9]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Magnesium chips, 6-35 mesh, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
254118
Magnesium
Iodio puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Sigma-Aldrich
03002
Iodio
Iodine-catalyzed one-pot synthesis of unsymmetrical meso-substituted porphyrins.
Boens B, et al.
Tetrahedron, 66(11), 1994-1996 (2010)
Iodine-Catalyzed Radical Oxidative Annulation for the Construction of Dihydrofurans and Indolizines.
Tang S, et al.
Organic Letters, 17(10), 2404-2407 (2015)
Iodine catalyzed esterification of cellulose using reduced levels of solvent.
Biswas A, et al.
Carbohydrate Polymers, 68(3), 555-560 (2007)
Julien A Boos et al.
Nucleic acids research, 41(15), e145-e145 (2013-06-15)
Efficient tissue-specific delivery is a crucial factor in the successful development of therapeutic oligonucleotides. Screening for novel delivery methods with unique tissue-homing properties requires a rapid, sensitive, flexible and unbiased technique able to visualize the in vivo biodistribution of these
Molecular iodine-catalyzed efficient N-Cbz protection of amines.
Varala R, et al.
Journal of the Iranian Chemical Society, 4(3), 370-374 (2007)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf