Documenti fondamentali
206431
Sigma-Aldrich
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans
97%
Sinonimo/i:
1,4-Cyclohexanedicarboxylic dimethyl ester, 1,4-Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl hexahydroterephthalate
Scegli un formato
25 G
CHF 149.00
100 G
CHF 233.00
CHF 149.00
Spedizione prevista il23 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 149.00
100 G
CHF 233.00
About This Item
Formula condensata:
C6H10(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.23
Beilstein:
1876703
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 149.00
Spedizione prevista il23 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
6.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 85 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
730 °F
Limite di esplosione
0.77 %, 150 °F
5.6 %, 184 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
131-133 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.111 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)