Documenti fondamentali
317497
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate
98%
Sinonimo/i:
3,4-Bis(methoxycarbonyl)furan, 3,4-Dimethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-Dimethyl furan-3,4-dicarboxylate
Scegli un formato
5 G
CHF 166.00
25 G
CHF 567.00
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 166.00
25 G
CHF 567.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.15
Beilstein:
152468
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
91-93 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-49 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cocc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H8O5/c1-11-7(9)5-3-13-4-6(5)8(10)12-2/h3-4H,1-2H3
SEVRCIAIDGNMFY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate can be used as a reactant to synthesize:
  • Luminescent lanthanide-furandicarboxylate coordination polymer through hydrolysis with lanthanide ions.[1]
  • Polyesters via polycondensation with linear biobased aliphatic diols.[2]
  • Furanmonomers via lithium aluminium hydride (LiAlH4) reduction, which then react with maleimides to form furan-maleimide Diels-Alder adducts for thermally responsive dendrons and dendrimers.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3