206342
Celestine blue
Dye content 80 %
Sinonimo/i:
Mordant Blue 14
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 80%
Punto di fusione
227-230 °C
Solubilità
water: 0.1%
λmax
642 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥29000 at 640-650 nm in water at 0.01 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(N)=O
InChI
1S/C17H17N3O4.ClH/c1-3-20(4-2)9-5-6-11-13(7-9)24-16-14(19-11)10(17(18)23)8-12(21)15(16)22;/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H3-,18,19,21,22,23);1H
VXAFJUDTZSMEFN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
electrochemical DNA biosensors