205141
Praseodymium(III) chloride hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Praseodymium Trichloride Hydrate, Praseodymium chloride hydrate, Praseodymium(3+) Trichloride Hydrate, Trichloropraseodymium hydrate
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densità
2.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Pr/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
BQRCNEKQNZWNCY-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.