449946
Neodymium(III) chloride
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Neodymium chloride, Neodymium trichloride
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: neodymium
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
784 °C (lit.)
Densità
4.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Nd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
ATINCSYRHURBSP-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
- Fluorine-free organic electrolytes for the stable electrodeposition of neodymium metal: This study investigates alternative electrolytes for neodymium metal deposition, aiming for more sustainable battery manufacturing processes (Geysens et al., 2023).
- The use of artificial neural network (ANN) for modeling adsorption of sunset yellow onto neodymium modified ordered mesoporous carbon: Highlights the use of Neodymium(III) chloride in advanced adsorption processes for environmental applications, modeling the interactions using ANN (Ahmad et al., 2020).
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.