204242
Bis(triphenylphosphine)rhodium(I) carbonyl chloride
99.9%
Sinonimo/i:
RhCl(CO)(PPh3)2, Chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I), Rhodiumbis(triphenylphosphine) carbonyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
224-227 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Rh].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.CO.ClH.Rh/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h2*1-15H;;1H;/q;;;;+1/p-1
SGULOPRLUCGLSH-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?