202754
Barium nitrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium dinitrate, Barium(2+)dinitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: barium
Impurezze
≤3% water
Punto di fusione
592 °C (dec.) (lit.)
Cationi in tracce
Sr: <5 ppm
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
pyrotechnic oxidant