Documenti
200433
Sigma-Aldrich
Polybutadiene, phenyl terminated
average Mn ~1,800
About This Item
Beilstein:
605258
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~1,800
Composizione
cis-1,4, 5%
trans-1,4, 10%
vinyl, 45%
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C=CC=C
Altre note
contains 60% unsaturation
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3