181374
Polybutadiene, cis
average Mw 200,000-300,000
Descrizione
98% cis
Livello qualitativo
Stato
slab/chunk
PM
average Mw 200,000-300,000
Viscosità
40, Mooney(lit.)
Temp. transizione
Tg −102 °C
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C\C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?