Documenti fondamentali
199192
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
Scegli un formato
10 G
CHF 45.50
CHF 45.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 45.50
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 45.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4565 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6H,4H2
JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)