196207
2-Decanone
98%
Sinonimo/i:
Methyl octyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
211 °C (lit.)
Punto di fusione
3.5 °C (lit.)
Densità
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CES1(1066)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- brushed block copolymers via conjugation through an acid-labile hydrazone linker to poly(ethylene glycol)-poly(aspartate hydrazide) block copolymers
- methyl ketones
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup