Documenti fondamentali
136948
Sigma-Aldrich
5-Nonanone
98%
Sinonimo/i:
Dibutyl ketone, Valerone
Scegli un formato
25 G
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 106.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Beilstein:
1743583
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
186-187 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCCCC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Nonanone can be used as a reactant to prepare:
  • 5-nonanketoxime by reacting with hydroxylamine in water.[1]
  • 4-Nitro-2,6-dipropylphenol by treating with a solution of formyl nitroenamine in the presence of a base.[2]
Azioni biochim/fisiol
5-Nonanone induces clinical neuropathy in rats[3].
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A convenient method for synthesizing modified 4-nitrophenols
Nakaike Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(24), 10169-10171 (2005)
Possible role of metabolism in 5-nonanone neurotoxicity.
G D DiVincenzo et al.
Neurotoxicology, 3(1), 55-63 (1982-07-01)
Commercial-grade methyl heptyl ketone (5-methyl-2-octanone) neurotoxicity: contribution of 5-nonanone.
J L O'Donoghue et al.
Toxicology and applied pharmacology, 62(2), 307-316 (1982-02-01)
Development of a general Pd (II)-catalyzed intermolecular hydroalkoxylation reaction of vinylphenols by using a sacrificial alcohol as the hydride source
Zhang Y and Sigman MS
Organic Letters, 8(24), 5557-5560 (2006)
Controlling Selectivity in the Consecutive Reaction Network of Aldoxime Hydrogenation to Primary Amines.
Gebauer-Henke E, et al.
Catalysis Science & Technology, 2, 2539-2548 (2012)