195294
Water, deuterium-depleted
≤1 ppm (Deuterium oxide)
Sinonimo/i:
Deuterated depleted water
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≤1 ppm (Deuterium oxide)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.333 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves