Documenti fondamentali
191035
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 130 °C (ring and ball)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Densità
0.98 g/mL at 25 °C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)