Documenti fondamentali
190136
Sigma-Aldrich
α-Ethylphenethyl alcohol
97%
Sinonimo/i:
1-Phenyl-2-butanol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(C2H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
124-127 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10-11H,2,8H2,1H3
LYUPJHVGLFETDG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
α-Ethylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gregory R Tintinger et al.
Frontiers in immunology, 11, 621148-621148 (2021-03-16)
Although bedaquiline has advanced the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (TB), concerns remain about the cardiotoxic potential of this agent, albeit by unexplored mechanisms. Accordingly, we have investigated augmentation of the reactivity of human platelets in vitro as a potential mechanism