Documenti fondamentali
186678
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
168-169 °C/740 mmHg (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(CO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
ZNRVRWHPZZOTIE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol is the principal metabolite of 2,2,4-trimethylpentane[1]. Phase equilibria of 2,4,4-trimethyl-1-pentanol in supercritical carbon dioxide has been investigated[2].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Phase equilibria of alcohols in supercritical fluids Part II. The effect of side branching on C8 alcohols in supercritical carbon dioxide.
Schwarz CE, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 51(2), 128-135 (2009)
C T Olson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 130(1), 313-316 (1985-07-16)
The compound 2,2,4-trimethylpentane (2,2,4 TMP) is reported to be especially potent in inducing kidney lesions in male rats (1,2). Although the pathology produced by 2,2,4 TMP has been examined (1), there are no reports concerning the metabolism of 2,2,4 TMP