184837
2-Amino-3-methyl-1-butanol
97%
Sinonimo/i:
DL-Valinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4543 (lit.)
P. eboll.
75-77 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
NWYYWIJOWOLJNR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup