Documenti fondamentali
183415
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dichloropropiophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
99%
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
136-140 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
FKGDMSJKLIQBQS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3′,4′-Dichloropropiophenone was used in the synthesis of (S)-3-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-propanol.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A stereocontrolled route to 2-substituted chromans.
Hodgetts KJ.
Tetrahedron Letters, 41(44), 8655-8659 (2000)