Documenti fondamentali
100803
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxyaniline
98%
Scegli un formato
10 G
CHF 186.00
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 186.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
63-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10,14H2
IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)