Documenti fondamentali
182656
Sigma-Aldrich
Poly(ethyl vinyl ether)
average Mw ~3,800 by GPC
Sinonimo/i:
Ethyl vinyl ether homopolymer, Vinyl ethyl ether polymer
Scegli un formato
100 G
CHF 211.00
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 211.00
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CH(OC2H5)-]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
22.5 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
446 °F
PM
average Mw ~3,800 by GPC
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
Temp. transizione
Tg −60 °C
Densità
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)