Documenti fondamentali
182745
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl methyl ketone)
average Mw ~500,000 by GPC
Sinonimo/i:
3-Buten-2-one polymer, Atactic poly(methyl vinyl ketone), Methyl vinyl ketone polymer, Polybutenone
Scegli un formato
10 G
CHF 268.00
CHF 268.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 268.00
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(COCH3)]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 268.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
PM
average Mw ~500,000 by GPC
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
Temp. transizione
Tg 28 °C
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)