182214
Poly(methyl acrylate) solution
average Mw ~40,000 by GPC
Sinonimo/i:
Acrylic acid methyl ester polymer, Methyl acrylate homopolymer
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
~896 °F
PM
average Mw ~40,000 by GPC
Concentrazione
~40 wt. % (in toluene)
Indice di rifrazione
n20/D 1.494
Temp. transizione
Tg 9 °C
Densità
1.22 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC(=O)C=C
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup