Documenti fondamentali
18186
Sigma-Aldrich
Tentagel M NH2 Microspheres
extent of labeling: ~0.2 mmol/g loading
Sinonimo/i:
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol grafted to polystyrene
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Grado di funzionalizzazione
~0.2 mmol/g loading
Dimensione particelle
~10 μm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)