Documenti fondamentali
86359
Sigma-Aldrich
TentaGel S-NH2
extent of labeling: 0.20-0.35 mmol/g N loading
Sinonimo/i:
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Scegli un formato
5 G
CHF 205.00
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 205.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
TentaGel
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.20-0.35 mmol/g N loading
Dimensione particelle
110-150 μm
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
TentaGel S-NH2 can be used:
  • As a support in the synthesis of L-Leu based peptides and oligomers, which are used as catalysts in Julia-Colonna epoxidation of chalcones.[1]
  • In the synthesis of 1,3-dialkyl quinazoline-2,4-diones.[2]
  • To synthesize N-substituted amidinoaryloxypyridine analogs as potent factor Xa inhibitors.[3]
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly enantioselective enone epoxidation catalyzed by short solid phase-bound peptides: dominant role of peptide helicity
Berkessel A, et al.
Organic Letters, 3(24), 3839-3842 (2001)
Solid-phase synthesis of 1, 3-dialkyl quinazoline-2, 4-diones
Buckman BO and Mohan R
Tetrahedron Letters, 37(26), 4439-4442 (1996)
Solid-phase synthesis of N-substituted amidinophenoxy pyridines as factor Xa inhibitors
Mohan R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 8(14), 1877-1882 (1998)