Documenti
86364
Sigma-Aldrich
TentaGel S-NH2
extent of labeling: ~0.26 mmol/g amine loading
Sinonimo/i:
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome Commerciale
TentaGel
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.26 mmol/g amine loading
Dimensione particelle
~90 μm
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3