Documenti
178462
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylacetonitrile
98%
Sinonimo/i:
2,4-Dichlorobenzyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.04
Beilstein:
2047688
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
58-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(CC#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Dichlorophenylacetonitrile was used in the synthesis of 2,4-dichloromandelic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
348.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
176 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Some α-alkoxyarylacetic acids.
Reeve W and Pickert PE.
Journal of the American Chemical Society, 79(8), 1932-1934 (1957)