Documenti fondamentali
8.40037
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzonitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4-Dichlorobenzonitrile
Scegli un formato
100 G
CHF 44.50
CHF 44.50
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 44.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3Cl2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
229-493-2
NACRES:
NA.22
CHF 44.50
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
crystals
Punto di fusione
59-62 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3