Documenti fondamentali
178012
Sigma-Aldrich
(1,2-Dibromoethyl)benzene
≥98%
Sinonimo/i:
1,2-Dibromo-1-phenylethane, Phenylethylene bromide, Styrene dibromide
Scegli un formato
100 G
CHF 92.50
500 G
CHF 243.00
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 92.50
500 G
CHF 243.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(Br)CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.96
Beilstein:
907323
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98%
Stato
solid
P. ebollizione
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
70-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
phenyl
Stringa SMILE
BrCC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane in rat was examined[1].
Applicazioni
  • Effects of the biocide methylisothiazolinone on Xenopus laevis wound healing and tail regeneration.: The study assesses the impact of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one on regenerative processes in amphibians, contributing to the understanding of its biological effects and potential toxicity (Delos Santos et al., 2016).
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
C E Zoetemelk et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 15(3), 418-425 (1987-05-01)
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane (DBPE) was studied in rats. Administration of DBPE orally, in doses of 0.25-1.25 mmol/kg (66-330 mg/kg), to male Wistar rats resulted in the excretion of a single mercapturic acid in urine. The methyl esters of three