S4972
Styrene
ReagentPlus®, contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer, ≥99%
Sinonimo/i:
Phenylethylene, Vinylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
914 °F
contiene
4-tert-butylcatechol as stabilizer
Limite di esplosione
6.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. eboll.
145-146 °C (lit.)
Punto di fusione
−31 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
hearing organs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?