603708
Styrene dibromide-(ethyl-2-13C)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
(1,2-Dibromoethyl-2-13C)benzene, 1,2-Dibromo-1-phenylethane-2-13C
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(Br)13CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
P. ebollizione
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
70-74 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Br[13CH2]C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1
SHKKTLSDGJRCTR-PTQBSOBMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)