177377
Diphenylcyclopropenone
98%
Sinonimo/i:
DPC
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
118-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C(c2ccccc2)=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves