177229
4H-Pyran-4-one
≥98%
Sinonimo/i:
γ-Pyrone
Saggio
≥98%
Stato
solid
P. ebollizione
210-215 °C (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=COC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H
CVQUWLDCFXOXEN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)