Documenti
17636
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylpyridine
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.02
Beilstein:
107324
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impurezze
~5% water
Punto di fusione
32-36 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
OFKWIQJLYCKDNY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-2-methylpyridine was used in the synthesis of 6,6′-dimethyl-3,3′-bipyridine.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Qiuju Yin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 204, 88-98 (2018-06-17)
In order to improve the metabolism of pirfenidone (5-methyl-1-phenylpyridin-2-one, PFD), the methyl-deuterated version of pirfenidone via the substitution of hydrogen (H) at C-5 by its isotope deuterium (D, 5D-PFD) was synthesized and its photophysical properties were investigated. The negative solvatochrom
Functionalised 3, 3′-bipyridines?a new class of dinucleating ligands.
Constable EC, et al.
New. J. Chem., 22(3), 287-294 (1998)