Documenti fondamentali
263354
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylpyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
95-96 °C/12.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
YWNJQQNBJQUKME-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-5-methylpyridine has been used as starting reagent for the synthesis of:
  • 5,5′-dimethyl-2,2′-bipyridine
  • 5-methyl-2,2′:6′,2″-terpyridine
  • 5-bromo-5″-methyl-2,2′:6′,2″-terpyridine
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
High yield synthesis of 5, 5'-dimethyl-2, 2'-bipyridine and 5, 5 ?-dimethyl-2, 2': 6', 2 ?-terpyridine and some bisfunctionalization reactions using N-bromosuccinimide.
Schubert US, et al.
Synthesis, 1999(5), 779-782 (1999)
Synthesis of two covalently linked bis (2, 2': 6', 2''-terpyridine)(terpy) chelating ligands with different length spacers, comparison of the crystal structures of their mononuclear nickel (II) complexes, and kinetic and mechanistic studies of the reaction of one ligand with [Fe (terpy) 2] 2+.
Priimov GU, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 4, 445-449 (2000)
Ben Yiu-Wing Wong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(42), 15095-15106 (2016-09-07)
A series of air-stable spiro-fused ladder-type boron(III) compounds has been designed, synthesized, and the electrochemistry and photophysical behavior have been characterized. By simply varying the substituents on the pyridine ring and extending the π-conjugation of the spiro framework, the emission
Synthesis of a novel ditopic ligand incorporating directly bonded 1, 10-phenanthroline and 2, 2': 6', 2 ?-terpyridine units.
Gavi?a P and Tatay S.
Tetrahedron Letters, 47(20), 3471-3473 (2006)