Documenti fondamentali
8.21862
Sigma-Aldrich
Epoxycyclohexane
for synthesis
Sinonimo/i:
Epoxycyclohexane, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, Cyclohexene oxide
Scegli un formato
50 ML
CHF 30.90
250 ML
CHF 64.10
CHF 30.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 30.90
250 ML
CHF 64.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
206-007-7
NACRES:
NA.22
CHF 30.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
12 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
335 °C
Potenza
1060 mg/kg LD50, oral (Rat)
612 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-6.5 % (v/v)
P. ebollizione
131-132 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-27 °C
Temp. transizione
flash point 24 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1C2C1CCCC2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Enantioselective Sensing for Catalyst Screening: A study discussed the use of epoxycyclohexane in the development of enantioselective sensing approaches, demonstrating its application in fluorous phase for high-throughput catalyst screening, crucial for pharmaceutical and fine chemical industries (Wu et al., 2021).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.973
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup