171719
1,2-Dicyanobenzene
98%
Sinonimo/i:
Phthalonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
137-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges