459607
4,5-Dioctyloxy-1,2-benzenedicarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
4,5-Dioctyloxyphthalonitrile
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1cc(C#N)c(cc1OCCCCCCCC)C#N
InChI
1S/C24H36N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-21(19-25)22(20-26)18-24(23)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
SSVVHLRGCJLWCP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3