167134
Bromohydroquinone
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Oc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
REFDOIWRJDGBHY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)