438545
4-Amino-5-(4-pyridyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
250-254 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nn1c(S)nnc1-c2ccncc2
InChI
1S/C7H7N5S/c8-12-6(10-11-7(12)13)5-1-3-9-4-2-5/h1-4H,8H2,(H,11,13)
LHSIJUVRXSETDR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3