162531
3-Fluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Densità
1.304 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-2-1-3-6(9)4-5/h1-4H
SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter