Documenti fondamentali
161985
Sigma-Aldrich
p-Chloromercuriobenzoate
Sinonimo/i:
4-(Hydroxymercurio)benzoic acid sodium salt, p-Hydroxymercuribenzoic acid sodium salt, PCMB, Sodium 4-(hydroxymercurio)benzoate
About This Item
Formula condensata:
4-HOHgC6H4CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stringa SMILE
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Beatrice Campanella et al.
Analytical biochemistry, 483, 27-33 (2015-05-07)
The aim of our study was to investigate how denaturing agents commonly used in protein analysis influence the labeling between a reactive molecule and proteins. For this reason, we investigated the labeling of ovalbumin (OVA) as a globular model protein