Documenti fondamentali
156752
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloroanisole
≥97%
Sinonimo/i:
1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
Scegli un formato
100 G
CHF 284.00
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 284.00
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.03
Beilstein:
1909166
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
solid
Punto di fusione
31-33 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3
HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The product has been used to develop an analytical method for the determination of biogenic halogenated anisoles in the picogram/m3 range in air.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling