155349
Thallium(I) cyclopentadienide
97%
Sinonimo/i:
(η5-Cyclopentadienyl)thallium, Cyclopentadienylthallium, NSC 114719, Thallous cyclopentadienide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: thallium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
Punto di fusione
300 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Tl].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.Tl/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
RKLJDPOVAWGBSD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- η5-Cyclopentadienylpalladium(II) complexes as catalysts for vinyl addition polymerization and copolymerization reactions
- Versatile carbon ligands via oxidative cyclization
- Isomeric dinuclear dicyclopentadienyl Ti chloride complexes containing bridging cyclopentadienylsiloxo ligands with Me Li and Lewis acids
- Bromide complexes of the triple-decker type
- Naphthylazo cyclopalladates via regiospecific naphthyl carbon-hydrogen bond activation
Reactant fro:
- Selective reduction of the U3+ metallocene amidinate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?