204625
Thallium(I) sulfate
99.99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: thallium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
632 °C (lit.)
Densità
6.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Tl+].[Tl+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Tl/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- the synthesis of alkylated cyclopentadienes and 7-substitutedbicyclo[2.2.1]heptane derivatives
- inthe preparation of thallium borate species such as TlBPH43
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges