Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.33
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-012-7
Beilstein/REAXYS Number:
2247500
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Segment
color
white to faint yellow
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)SSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2S2/c1-7(2,3)12-11-4-5(8)6(9)10/h5H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
TWMBHZTWEDJDRC-YFKPBYRVSA-N
Application
S-tert-butylmercapto-L-cysteine may be used to introduce synthetically useful S-tert-butylthio groups into peptides.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-tert-Butylmercapto-L-cysteine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?