152021
Phenoxy-2-propanone
97%
Sinonimo/i:
Phenoxyacetone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. eboll.
229-230 °C (lit.)
Densità
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
QWAVNXZAQASOML-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter